Få mere at vide
2,5-Diaminoanisole Sulfate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Diaminoanisole Sulfate |
| CAS | 66671-82-7 |
| Molekylær formel | C7H10N2O . (H2O4S) |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Methoxy-1,4-benzenediamine Sulfate, 2-Methoxy-p-phenylenediamine Sulfate, Methoxy-p-phenylenediamine Sulfate; |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O.H2O4S/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;1-5(2,3)4/h2-4H,8-9H2,1H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMIL | COc1cc(N)ccc1N.OS(=O)(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 236.25 |
| Formel vægt | 236.0467 |