Få mere at vide
2,5-Diacetoxy-2,5-dihydrofuran (Mixture of Isomers) (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Diacetoxy-2,5-dihydrofuran (Mixture of Isomers) |
| CAS | 7093-88-1 |
| Molekylær formel | C8H10O5 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2,5-Dihydro-2,5-furandiol 2,5-Diacetate, 2,5-Dihydro-2,5-furandiol Diacetate, 2,5-Diacetoxy-2,5-dihydrofuran, 2,5-Dihydro-2,5-diacetoxyfuran, NSC 139998 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)11-7-3-4-8(13-7)12-6(2)10/h3-4,7-8H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)OC1OC(OC(=O)C)C=C1 |
| IUPAC navn | (5-acetyloxy-2,5-dihydrofuran-2-yl) acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.16 |
| Formel vægt | 186.0528 |