Få mere at vide
2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone, 99%
Artikelnummer. 11322417
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11322417 25 g 25g
11312417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10054.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2460-77-7 | C14H20O2 | 220.312 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2460-77-7
Molekylær formel C14H20O2
Molekylvægt (g/mol) 220.312
MDL nummer MFCD00019442
InChI nøgle ZZYASVWWDLJXIM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone, 2,5-di-tert-butylquinone, 2,5-di-tert-butylsemiquinone, 2,5-di-tert-butylbenzoquinone, 2,5-di-tert-butylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione, 2,5-di-tert-butyl-p-quinone, 2,5-di-tert-butyl-p-benzoquinone, unii-g893osv02d, p-benzoquinone, 2,5-di-tert-butyl, 2,5-di-t-butyl-p-benzoquinone
PubChem CID 17161
IUPAC navn 2,5-ditert-butylcyclohexa-2,5-dien-1,4-dion
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=O)C(=CC1=O)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Di-tert-butyl-p-benzoquinone
Smeltepunkt 152°C to 153°C
Mængde 25 g
Beilstein 2047945
Formel vægt 220.31
Procent renhed 99%