Få mere at vide
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 97%
Artikelnummer. 15497457
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15497457 25 g 25g
15487457 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15497457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H35053.14
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 1991-52-2 | C15H24O2 | 236,355 g/mol
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol anvendes som en ikke-tumorogen forbindelse i modsætning til DBHQ.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol bruges som en ikke-tumorogen forbindelse i modsætning til DBHQ.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1991-52-2
Molekylær formel C15H24O2
Molekylvægt (g/mol) 236.355
MDL nummer MFCD00274238
InChI nøgle FLLRQABPKFCXSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-di-tert-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-tert-butyl-4-hydroxyanisole, ccris 5220, unii-593e9t2mwh, phenol,2,5-bis 1,1-dimethylethyl-4-methoxy, acmc-1bqnv, spectrum1505039, 2,5-di-t-butyl-4-methoxyphenol, 2,5-di-t-butyl-4-hydroxyanisole, 2,5-di-tert-butyl4-hydroxyanisole
PubChem CID 74812
IUPAC navn 2,5-ditert-butyl-4-methoxyphenol
SMIL CC(C)(C)C1=CC(=C(C=C1OC)C(C)(C)C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Di-tert-butyl-4-methoxyphenol
Smeltepunkt 99 °C til 102 °C
Farve Hvid til cremet
Mængde 25 g
Formel vægt 236.36
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver