Få mere at vide
2,5-di(2,2,2-trifluorethoxy)benzen-1-sulfonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10780734
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10780734 1 g 1g
10650135 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10780734 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD11334DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-10-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 152457-95-9
Molekylær formel C10H7ClF6O4S
Molekylvægt (g/mol) 372.66
MDL nummer MFCD00052841
InChI nøgle UCHAULDYIPVTOP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-sulfonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl, 2,5-bis-2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenesulphonyl chloride, tech., pubchem5052, acmc-1c3ia
PubChem CID 2736077
SMIL FC(F)(F)COC1=CC(=C(OCC(F)(F)F)C=C1)S(Cl)(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-sulfonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
IUPAC navn 2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzensulfonylchlorid
Formel vægt 372.67
Procent renhed 97%