Få mere at vide
2,5-di(2,2,2-trifluorethoxy)benzen-1-carbohydrazid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10273422
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10273422 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10354682 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10273422 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB03377EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 50778-75-1
Molekylær formel C11H10F6N2O3
Molekylvægt (g/mol) 332.202
MDL nummer MFCD00221192
InChI nøgle WJYCMPVGQTYGSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzohydrazide, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-carbohydrazide, maybridge1_008849, 2,5-bis 2,2,2-tris fluoranyl ethoxy benzohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenecarbohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazi, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide 95+%, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acidhydrazide
PubChem CID 3547540
IUPAC navn 2,5-bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzohydrazid
SMIL C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)NN)OCC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide
CAS min % 90.0
Analyseprocentområde 90%+
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 332.2
Procent renhed 90%