Få mere at vide
2,5-Deoxyfructosazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Deoxyfructosazine |
| CAS | 17460-13-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C12H20N2O7 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (1R,2S,3R)-1-[5-[(2S,3R)-2,3,4-Trihydroxybutyl]-2-pyrazinyl]-1,2,3,4-butanetetrol, 2-(D-arabino-Tetrahydroxybutyl)-5-(D-erythro-2,3,4-trihydroxybutyl)pyrazine, NSC 270912 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20N2O7/c15-4-9(18)8(17)1-6-2-14-7(3-13-6)11(20)12(21)10(19)5-16/h2-3,8-12,15-21H,1,4-5H2/t8-,9+,10+,11+,12+/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C1=CN=C(C[C@H](O)[C@H](O)CO)C=N1.Cl.Cl |
| IUPAC navn | (1R,2S,3R)-1-[5-[(2S,3R)-2,3,4-trihydroxybutyl]pyrazin-2-yl]butane-1,2,3,4-tetrol |
| Molekylvægt (g/mol) | 304.3 |
| Vis mere |