Få mere at vide
2,5-Deoxyfructosazine-13C4, TRC
Artikelnummer. 30360244
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30360244 5 mg
30354786 1 mg
30354444 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30360244 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD2358125MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1246815-27-9
Molekylær formel C813C4H20N2O7
Molekylvægt (g/mol) 308.27
Synonym (1R,2S,3R)-1-[5-[(2S,3R)-2,3,4-Trihydroxybutyl]-2-pyrazinyl]-1,2,3,4-butanetetrol-13C4, 2-(D-arabino-Tetrahydroxybutyl)-5-(D-erythro-2,3,4-trihydroxybutyl)pyrazine-13C4, NSC 270912-13C4
SMIL OC[C@@H](O)[C@@H](O)C[13c]1[13cH]n[13c]([13cH]n1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Deoxyfructosazine-13C4
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C12H20N2O7/c15-4-9(18)8(17)1-6-2-14-7(3-13-6)11(20)12(21)10(19)5-16/h2-3,8-12,15-21H,1,4-5H2/t8-,9+,10+,11+,12+/m0/s1/i2+1,3+1,6+1,7+1
Formel vægt 308.1405
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.