missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-((5-Chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-((5-Chloropyridin-2-yl)amino)-2-oxoacetic Acid |
| CAS | 552850-73-4 |
| Molekylær formel | C7 H5 Cl N2 O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | [(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]oxo-acetic Acid, 2-[(5-Chloro-2-pyridinyl)amino]-2-oxoacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5ClN2O3/c8-4-1-2-5(9-3-4)10-6(11)7(12)13/h1-3H,(H,12,13)(H,9,10,11) |
| SMIL | OC(=O)C(=O)Nc1ccc(Cl)cn1 |
| IUPAC navn | 2-[(5-chloropyridin-2-yl)amino]-2-oxoacetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.579 |
| Formel vægt | 199.999 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?