Få mere at vide
2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30803605
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
250mg
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30803605 250 mg 250mg
30800153 1 g 1g
30793563 100 mg 100mg
30792204 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30803605 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD12581250mg
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
CAS 17266-30-7
Molekylær formel C10H7ClO2S
MDL nummer MFCD00052308
Mængde 250 mg
SMIL O=C(O)CC1=CSC2=CC=C(Cl)C=C21
Molekylvægt (g/mol) 226.68
Procent renhed 98%