Få mere at vide
2-(5-chlorbenzo[b]thiophen-3-yl)eddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10551112
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10551112 250 mg 250mg
10446282 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10551112 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MWP00086CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 17266-30-7
Molekylær formel C10H7ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 226.674
MDL nummer MFCD00052308
InChI nøgle QQKKTOPRRGBBCT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chlorobenzo b thiophene-3-acetic acid, 2-5-chlorobenzo b thiophen-3-yl acetic acid, 2-5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, benzo b thiophene-3-acetic acid, 5-chloro, 5-chloro-1-benzothien-3-yl acetic acid, 5-chloro-1-benzothiophen-3-yl acetic acid, maybridge4_002620, acmc-20am45
PubChem CID 205058
IUPAC navn 2-(5-chlor-1-benzothiophen-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=CC2=C(C=C1Cl)C(=CS2)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Chlorobenzo[b]thiophen-3-yl)acetic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 250 mg
Formel vægt 226.68
Procent renhed 97%