Få mere at vide
2-(5-chlor-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)eddikesyre, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10324392
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10324392 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10643413 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10324392 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MWP00226CB
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 51527-19-6
Molekylær formel C11H9ClO2S
Molekylvægt (g/mol) 240.70
MDL nummer MFCD00052300
InChI nøgle QNJIHQOPIPJYLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-chloro-3-methylbenzo b thiophen-2-yl acetic acid, tianafac, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-acetic acid, unii-p0t3zrk3xv, p0t3zrk3xv, 2-5-chloro-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl acetic acid, tianafacum, tianafaco, tianafac inn
PubChem CID 68686
IUPAC navn 2-(5-chlor-3-methyl-1-benzothiophen-2-yl)eddikesyre
SMIL CC1=C(CC(O)=O)SC2=CC=C(Cl)C=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophen-2-yl)acetic acid
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 240.71
Procent renhed 95%