Få mere at vide
2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-18-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19-9-10-20)12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,18,20H,9-10H2,1H3/b19-16- |
| Formel vægt | 288.1029 |