missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol, TRC

Artikelnummer. 30351973
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30351973 250 mg
30352244 100 mg
30368600 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30351973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC387350250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2271-06-9
Molekylær formel C16H17ClN2O
Molekylvægt (g/mol) 288.77
Synonym MAB, 2-Methylamino-5-chlor-alpha-phenylbenzylidenaminoethanol
IUPAC navn 2-[(Z)-[[5-chloro-2-(methylamino)phenyl]-phenylmethylidene]amino]ethanol
SMIL CNc1ccc(Cl)cc1\C(=N/CCO)\c2ccccc2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-(((5-Chloro-2-(methylamino)phenyl)(phenyl)methylene)amino)ethanol
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H17ClN2O/c1-18-15-8-7-13(17)11-14(15)16(19-9-10-20)12-5-3-2-4-6-12/h2-8,11,18,20H,9-10H2,1H3/b19-16-
Formel vægt 288.1029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.