missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-3,5-dihydro-4H-imidazol-4-one |
| CAS | 125292-32-2 |
| Molekylær formel | C9H6ClN5OS |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-1,5-dihydro-4H-imidazol-4-one, 2,1,3-Benzothiadiazole 4H-imidazol-4-one derivatives |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClN5OS/c10-4-1-2-5-8(15-17-14-5)7(4)13-9-11-3-6(16)12-9/h1-2H,3H2,(H2,11,12,13,16) |
| SMIL | Clc1ccc2nsnc2c1NC3=NCC(=O)N3 |
| IUPAC navn | 2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-1,4-dihydroimidazol-5-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 267.69 |
| Formel vægt | 266.9982 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?