Få mere at vide
2-[5-(Carboxymethyl)pyridin-2-yl]eddikesyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[5-(Carboxymethyl)pyridin-2-yl]acetic Acid |
| CAS | 1000520-97-7 |
| Molekylær formel | C9 H9 N O4 |
| Mængde | 750 mg |
| Synonym | 2,5-Pyridine-Diacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO4/c11-8(12)3-6-1-2-7(10-5-6)4-9(13)14/h1-2,5H,3-4H2,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMIL | OC(=O)Cc1ccc(CC(=O)O)nc1 |
| IUPAC navn | 2-[6-(carboxymethyl)pyridin-3-yl]eddikesyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.172 |
| Formel vægt | 195.053 |