Få mere at vide
2-(5-brom-2-thienyl)pyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10232492
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10232492 1 g 1g
10069081 10 g 10g
10481114 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10232492 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC02210DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 123784-07-6
Molekylær formel C9H6BrNS
Molekylvægt (g/mol) 240.12
MDL nummer MFCD00120466
InChI nøgle AKNKWLQVFAYRRO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5-bromo-2-thienyl pyridine, 2-5-bromothiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromothien-2-yl pyridine, pyridine,2-5-bromo-2-thienyl, acmc-20mqrz, 5-bromo-2-2-pyridyl thiophene, 2-5-bromo-2-thiophenyl pyridine, 2-bromo-5-2-pyridinyl thiophene, 2-5-bromanylthiophen-2-yl pyridine, 2-5-bromo-thiophen-2-yl-pyridine
PubChem CID 736483
IUPAC navn 2-(5-bromthiophen-2-yl)pyridin
SMIL BrC1=CC=C(S1)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Bromo-2-thienyl)pyridine
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 240.12
Procent renhed 95%