Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 2-(5-brom-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol, 98 %
Artikelnummer. 10351151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10351151 1 g Glasflaske 1g
10742475 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10351151 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 403220010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.46 DKK
    819.65 DKK / 1g
    Spare 90.81 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 14337-53-2 | C15H17BrN4O | 349,23 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14337-53-2
Molekylær formel C15H17BrN4O
Molekylvægt (g/mol) 349.23
MDL nummer MFCD00006255
InChI nøgle LYVSIKOGJUDRBK-QGOAFFKASA-N
Synonym 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino phenol, 2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol, bromo-padap, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylaminophenol, phenol, 2-5-bromo-2-pyridinyl azo-5-diethylamino, 2-4-diethylamino-2-hydroxyphenylazo-5-bromopyridine, hnvcxdavehoibp-vhebqxmusa-n, 2-5-bromo-2-pyridylazo-5-diethylamino-phenol, 5-diethylamino-2-5-bromo 2-pyridyl diazenyl phenol, e-2-5-bromopyridin-2-yl diazenyl-5-diethylamino phenol
PubChem CID 5911417
IUPAC navn (6E)-6-[(5-brompyridin-2-yl)hydrazinyliden]-3-(diethylamino)cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMIL CCN(CC)C1=CC(=O)\C(C=C1)=N\NC1=CC=C(Br)C=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 155,0 °C til 160,0 °C
Farve Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 349.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.