Få mere at vide
2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30335147
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30335147 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30335147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB685970100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(5-Bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophene
CAS 1030825-20-7
Molekylær formel C18H14BrFS
Mængde 100 mg
Synonym 2-(5-Bromo-2-methylbenzyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene
InChI formel InChI=1S/C18H14BrFS/c1-12-2-5-15(19)10-14(12)11-17-8-9-18(21-17)13-3-6-16(20)7-4-13/h2-10H,11H2,1H3
SMIL Cc1ccc(Br)cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3
IUPAC navn 2-[(5-bromo-2-methylphenyl)methyl]-5-(4-fluorophenyl)thiophen
Molekylvægt (g/mol) 361.27
Formel vægt 359.9984