Få mere at vide
2-(5-Bromo-2-methylbenzoyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Bromo-2-methylbenzoyl)-5-(4-fluorophenyl)thiophene |
| CAS | 1132832-75-7 |
| Molekylær formel | C18H12BrFOS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | (5-Bromo-2-methylphenyl)[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methanone |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12BrFOS/c1-11-2-5-13(19)10-15(11)18(21)17-9-8-16(22-17)12-3-6-14(20)7-4-12/h2-10H,1H3 |
| SMIL | Cc1ccc(Br)cc1C(=O)c2ccc(s2)c3ccc(F)cc3 |
| IUPAC navn | (5-bromo-2-methylphenyl)-[5-(4-fluorophenyl)thiophen-2-yl]methanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 375.25 |
| Formel vægt | 373.9776 |