Få mere at vide
2,5-Bishydroxymethyl Tetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bishydroxymethyl Tetrahydrofuran |
| CAS | 104-80-3 |
| Molekylær formel | C6 H12 O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Hexitol, 2,5-anhydro-3,4-dideoxy-, 2,5-Furandimethanol, tetrahydro- (6CI,7CI,8CI), 2,5-Anhydro-3,4-dideoxyhexitol, (Tetrahydrofuran-2,5-diyl)dimethanol, 2,5-Bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran, 2,5-Dihydroxymethyltetrahydrofuran, 2,5-Dihydroxymethyltetrahydrofurane, NSC 40741, Tetrahydro-2,5-furandimethanol |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h5-8H,1-4H2 |
| SMIL | OCC1CCC(CO)O1 |
| IUPAC navn | [5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 132.16 |
| Formel vægt | 132.0786 |