Få mere at vide
2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzen, TRC
Artikelnummer. 30331147
Skift visning
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30331147 2.5 g 2.5g
1 options
Artikelnummer. 30331147 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB5917832.5G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzene
CAS 320-88-7
Molekylær formel C8H3NO2F6
Mængde 2.5 g
Synonym 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene, 2,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, alpha,alpha'-Hexafluoro-2-nitro-p-xylene
InChI formel InChI=1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)15(16)17/h1-3H
SMIL [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2-nitro-1,4-bis(trifluormethyl)benzen
Molekylvægt (g/mol) 259.11
Formel vægt 259.0068