Få mere at vide
2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzen, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis(Trifluoromethyl)nitrobenzene |
| CAS | 320-88-7 |
| Molekylær formel | C8H3NO2F6 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene, 2,5-Bis(trifluoromethyl)nitrobenzene, alpha,alpha'-Hexafluoro-2-nitro-p-xylene |
| InChI formel | InChI=1S/C8H3F6NO2/c9-7(10,11)4-1-2-5(8(12,13)14)6(3-4)15(16)17/h1-3H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-nitro-1,4-bis(trifluormethyl)benzen |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.11 |
| Formel vægt | 259.0068 |