Få mere at vide
2,5-Bis(trifluormethyl)anilin, TRC
Artikelnummer. 30338631
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30338631 50 g
1 options
Artikelnummer. 30338631 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB58549050G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline
CAS 328-93-8
Molekylær formel C8 H5 F6 N
Mængde 50 g
Synonym α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine, 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline
InChI formel InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2
SMIL Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC navn 2,5-bis(trifluormethyl)anilin.
Molekylvægt (g/mol) 229.12
Formel vægt 229.0326