Få mere at vide
2,5-Bis(trifluormethyl)anilin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis-(trifluoromethyl)aniline |
| CAS | 328-93-8 |
| Molekylær formel | C8 H5 F6 N |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-2,5-xylidine, 2,5-Bis(trifluoromethyl)aniline, 2,5-Bis(trifluoromethyl)benzenamine, 2,5-Di(trifluoromethyl)aniline |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F6N/c9-7(10,11)4-1-2-5(6(15)3-4)8(12,13)14/h1-3H,15H2 |
| SMIL | Nc1cc(ccc1C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,5-bis(trifluormethyl)anilin. |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.12 |
| Formel vægt | 229.0326 |