Få mere at vide
2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne (technical grade, stabilized with 40-60% CaCO3), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethyl-3-hexyne (technical grade) |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H30O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h1-10H3 |
| Formel vægt | 286.2144 |