Få mere at vide
2,5-Bis(tert-butyldioxy)-2,5-dimethylhexan (>90%), TRC
Artikelnummer. 30333695
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
30333695 1 mL
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30333695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB7863701ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(tert-butyldioxy)-2,5-dimethylhexane
CAS 78-63-7
Molekylær formel C16 H34 O4
Mængde 1 mL
Synonym 2,5-Bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, Luperox 101-50D, Luperox 101PP10, 2,5-Di(t-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, Varox 50, Varox DBPH, 2,5-Di(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexane, 2,5-Di-tert-butyl-2,5-dimethylhexyl Peroxide, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(1,1-dimethylethylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butyldioxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxide)hexanel, 2,5-Dimethyl-2,5-bis(tert-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-di(t-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane, 2,5-Dimethyl-di(tert-butyl)peroxyhexane, 2,5-Dimethylhexane-2,5-di-tert-butylperoxide, 2,5-Methyl-2,5-di(tert-butylperoxy)hexane, 25B40 AD, AD 40C, APO, APO 10DL, APO 40S, BPDH C 15, C 15 (peroxide), C 4, C 8, C 8 (Vulcanizer), C 8A, CR 05, CT 8, CT 8 (crosslinking agent), Colink 101-
InChI formel InChI=1S/C16H34O4/c1-13(2,3)17-19-15(7,8)11-12-16(9,10)20-18-14(4,5)6/h11-12H2,1-10H3
SMIL CC(C)(C)OOC(C)(C)CCC(C)(C)OOC(C)(C)C
IUPAC navn 2,5-bis(tert-butylperoxy)-2,5-dimethylhexan
Molekylvægt (g/mol) 290.4388
Formel vægt 290.2457