missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Bis(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, TRC

Artikelnummer. 30331317
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30331317 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331317 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB674595500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(phenylamino)-2,5-cyclohexadiene-1,4-dione
CAS 3421-08-7
Molekylær formel C18 H14 N2 O2
Mængde 500 mg
Synonym 2,5-Bis(anilino)-1,4-benzoquinone, 2,5-Dianilino-1,4-benzoquinone, 2,5-Dianilino-p-benzoquinone, C.I. 56000, Helindon Yellow CA, Helindon Yellow CAK, NSC 11397, NSC 46456
InChI formel InChI=1S/C18H14N2O2/c21-17-12-16(20-14-9-5-2-6-10-14)18(22)11-15(17)19-13-7-3-1-4-8-13/h1-12,19-20H
SMIL O=C1C=C(Nc2ccccc2)C(=O)C=C1Nc3ccccc3
IUPAC navn 2,5-dianilinocyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
Molekylvægt (g/mol) 290.316
Formel vægt 290.106
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.