Få mere at vide
2,5-Bis(aminomethyl)tetrahydrofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis(aminomethyl)tetrahydrofuran |
| CAS | 66918-21-6 |
| Molekylær formel | C6 H14 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2O/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h5-6H,1-4,7-8H2 |
| SMIL | NCC1CCC(CN)O1 |
| IUPAC navn | [5-(aminomethyl)oxolan-2-yl]methanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 130.19 |
| Formel vægt | 130.1106 |