Få mere at vide
2,5-bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophen, TRC
Artikelnummer. 30331985
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30331985 10 g
1 options
Artikelnummer. 30331985 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB58532010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene (BBOT)
CAS 7128-64-5
Molekylær formel C26 H26 N2 O2 S
Mængde 10 g
Synonym Benzoxazole, 2,2'-(2,5-thiophenediyl)bis[5-tert-butyl- (7CI,8CI), 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-(1,1-dimethylethyl)benzoxazole], 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis(5-tert-butylbenzoxazole), 2,2'-(2,5-Thiophenediyl)bis[5-tert-butylbenzoxazole], 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Bis(5-tert-butylbenzooxazol-2-yl)thiophene, 2,5-Bis(5'-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene, 2,5-Di(5-tert-butylbenzoxazol-2-yl)thiophene, B 0047, BBOT, BBOT 150, Benetex OB, Brightener OB, C.I. 515245, C.I. FBA 184, C.I. Fluorescent Brightener 184, C.I. Fluorescent Brightening Agent 184, Fluorescent Brightener 184, Fluorescent brightener OB, Helios SC, Hitex OB, Keyfluor White PL, MPI Bright 100, NSC 158163, O-B TECH, OB, OB 184, OB-FBA 184, S-FN, SpeedBright OB 184, TBO, Tinopal OB, Uvitex 3BSA, Uvitex OB, Uvitex OB 55, 2,5-Bis(5-tert-butyl-benzoxazol-2-yl)thiophene (BBOT)
InChI formel InChI=1S/C26H26N2O2S/c1-25(2,3)15-7-9-19-17(13-15)27-23(29-19)21-11-12-22(31-21)24-28-18-14-16(26(4,5)6)8-10-20(18)30-24/h7-14H,1-6H3
SMIL CC(C)(C)c1ccc2oc(nc2c1)c3ccc(s3)c4oc5ccc(cc5n4)C(C)(C)C
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-[5-(5-tert-butyl-1,3-benzoxazol-2-yl)thiophen-2-yl]-1,3-benzoxazol
Molekylvægt (g/mol) 430.56
Formel vægt 430.1715