Få mere at vide
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen, 99%
Beskrivelse
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen bruges som et optisk blegemiddel, der omdanner UV-lys til synligt lys. Det bruges også som et fluorescerende blegemiddel til termoplastiske harpikser af polyvinylchlorid, akrylharpiks, polyesterfiber, maling, belægning og trykfarve. Det er også nyttigt til at detektere tilstedeværelsen af tynd-film elektrisk kontakt smøremidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen anvendes som et optisk blegemiddel, der omdanner UV-lys til synligt lys. Det bruges også som et fluorescerende blegemiddel til termoplastiske harpikser af polyvinylchlorid, akrylharpiks, polyesterfiber, maling, belægning og trykfarve. Det er også nyttigt til at detektere tilstedeværelsen af tynd-film elektrisk kontakt smøremidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone og toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene |
| Smeltepunkt | 200 °C til 202 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 631803 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i acetone og toluen. Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 430.57 |
| Procent renhed | 99% |