Få mere at vide
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen, 99%
Artikelnummer. 11472747
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11472747 5 g 5g
11482747 25 g 25g
11492747 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11472747 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14928.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    407.47 DKK
    366.65 DKK / 5g
    Spare 40.82 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7128-64-5 | C26H26N2O2S | 430,566 g/mol
2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen bruges som et optisk blegemiddel, der omdanner UV-lys til synligt lys. Det bruges også som et fluorescerende blegemiddel til termoplastiske harpikser af polyvinylchlorid, akrylharpiks, polyesterfiber, maling, belægning og trykfarve. Det er også nyttigt til at detektere tilstedeværelsen af tynd-film elektrisk kontakt smøremidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophen anvendes som et optisk blegemiddel, der omdanner UV-lys til synligt lys. Det bruges også som et fluorescerende blegemiddel til termoplastiske harpikser af polyvinylchlorid, akrylharpiks, polyesterfiber, maling, belægning og trykfarve. Det er også nyttigt til at detektere tilstedeværelsen af tynd-film elektrisk kontakt smøremidler.
Opløselighed
Opløselig i acetone og toluen. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7128-64-5
Molekylær formel C26H26N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 430.566
MDL nummer MFCD00005774
InChI nøgle AIXZBGVLNVRQSS-UHFFFAOYSA-N
Synonym bbot, 2,5-bis 5-tert-butyl-2-benzoxazolyl thiophene, uvitex ob, 2,5-bis 5-tert-butyl benzo d oxazol-2-yl thiophene, bbot 150, 2,5-bis 5-tert-butylbenzoxazol-2-yl thiophene, benzoxazole, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-1,1-dimethylethyl, unii-w7ur9129gp, fluorescent brightener 184, 2,2'-2,5-thiophenediyl bis 5-tert-butylbenzoxazole
PubChem CID 292429
IUPAC navn 5-tert-butyl-2-[5-(5-tert-butyl-1,3-benzoxazol-2-yl)thiophen-2-yl]-1,3-benzoxazol
SMIL CC(C)(C)C1=CC2=C(C=C1)OC(=N2)C3=CC=C(S3)C4=NC5=C(O4)C=CC(=C5)C(C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophene
Smeltepunkt 200 °C til 202 °C
Mængde 5 g
Beilstein 631803
Opløselighedsinformation Opløselig i acetone og toluen. Uopløselig i vand.
Formel vægt 430.57
Procent renhed 99%