Få mere at vide
2,5-Bis(4-hydroxyphenyl)piperazine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis(4-hydroxyphenyl)piperazine Dihydrochloride |
| CAS | 94572-68-6 |
| Molekylær formel | C16H20Cl2N2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 4,4'-(2,5-Piperazinediyl)diphenol Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O2.2ClH/c19-13-5-1-11(2-6-13)15-9-18-16(10-17-15)12-3-7-14(20)8-4-12;;/h1-8,15-20H,9-10H2;2*1H |
| SMIL | OC(C=C1)=CC=C1C2CNC(C3=CC=C(O)C=C3)CN2 |
| IUPAC navn | 4,4'-(piperazine-2,5-diyl)diphenol Dihydrogen chloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.25 |
| Formel vægt | 342.09 |