Få mere at vide
2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352087
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352087 250 mg 250mg
11342087 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352087 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07874.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2043-06-3
MDL nummer MFCD00042666
ChEBI CHEBI:87537
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
Smeltepunkt 235°C to 238°C
Molekylær formel C9H18O2
Mængde 250 mg
Beilstein 318611
Synonym isoamyl isobutyrate, isopentyl isobutyrate, isobutyric acid isoamyl ester, propanoic acid, 2-methyl-, 3-methylbutyl ester, isobutyric acid, isopentyl ester, 3-methylbutyl isobutyrate, isoamyl 2-methylpropanoate, isopentyl 2-methylpropanoate, isoamyl isobutanoate, isopentyl isobutanoate
InChI nøgle VFTGLSWXJMRZNB-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CCOC(=O)C(C)C
IUPAC navn 3-methylbutyl 2-methylpropanoate
Molekylvægt (g/mol) 158.24
PubChem CID 519786
Formel vægt 374.45
Procent renhed 99%