Få mere at vide
2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole |
| Smeltepunkt | 235 °C til 238 °C |
| Molekylær formel | C26H18N2O |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 318611 |
| Synonym | 2,5-bis 4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 4-phenylphenyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,3,4-oxadiazole, acmc-20aobr, 2,5-bis 4-biphenylyl oxadiazole, 2,5-bis biphenyl-4-yl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-di-4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5_di-4-biphenylyl-1,3,4-oxadiazole, 2,5-bis-4-biphenyl-yl-1,3,4-oxadiazole |
| InChI nøgle | IVVYVRLKDGGUEL-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=NN=C(O3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5 |
| IUPAC navn | 2,5-bis(4-phenylphenyl)-1,3,4-oxadiazol |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.44 |
| Show More |