Få mere at vide
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 35480-52-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H8 F6 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Flecainide Acetate Imp. D (EP), 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid, Flecainide Acetate Impurity D, Flecainide Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C11H8F6O4/c12-10(13,14)4-20-6-1-2-8(7(3-6)9(18)19)21-5-11(15,16)17/h1-3H,4-5H2,(H,18,19) |
| SMIL | OC(=O)c1cc(OCC(F)(F)F)ccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic acid |
| Vis mere |