Få mere at vide
2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethanol-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(5-Benzyloxypyridin-2-yl)methylamino]ethanol-d4 |
| CAS | 1794786-87-0 |
| Molekylær formel | C15H14D4N2O2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-[Methyl[5-(phenylmethoxy)-2-pyridinyl]amino] Ethanol-d4 |
| InChI formel | InChI=1S/C15H18N2O2/c1-17(9-10-18)15-8-7-14(11-16-15)19-12-13-5-3-2-4-6-13/h2-8,11,18H,9-10,12H2,1H3/i9D2,10D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])N(C)c1ccc(OCc2ccccc2)cn1 |
| IUPAC navn | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-[methyl-(5-phenylmethoxypyridin-2-yl)amino]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.34 |
| Formel vægt | 262.1619 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?