Få mere at vide
2-(5-Benzyloxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-2-oxoacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(5-Benzyloxy-1H-indol-3-yl)-N,N-dimethyl-2-oxoacetamide |
| CAS | 66521-34-4 |
| Molekylær formel | C19H18N2O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-alpha-oxo-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-acetamide, 5-(Benzyloxy)-N,N-dimethyl-indole-3-glyoxylamide, NSC 89587 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H18N2O3/c1-21(2)19(23)18(22)16-11-20-17-9-8-14(10-15(16)17)24-12-13-6-4-3-5-7-13/h3-11,20H,12H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)C(=O)c1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-oxo-2-(5-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 322.36 |
| Formel vægt | 322.1317 |