Få mere at vide
[2-(5-Benzyloxy-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | [2-(5-Benzyloxy-1H-indol-3-yl)ethyl]dimethylamine |
| CAS | 25390-67-4 |
| Molekylær formel | C19 H22 N2 O |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | N,N-Dimethyl-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethanamine, 5-O-Benzylbufotenine, 5-(Benzyloxy)-3-[2-(dimethylamino)ethyl]-indole |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22N2O/c1-21(2)11-10-16-13-20-19-9-8-17(12-18(16)19)22-14-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12-13,20H,10-11,14H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-(5-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)ethanamin |
| Molekylvægt (g/mol) | 294.391 |
| Formel vægt | 294.173 |