Få mere at vide
2,5-Anhydro-D-mannose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Anhydro-D-mannose |
| CAS | 495-75-0 |
| Molekylær formel | C6 H10 O5 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | D-Mannose, 2,5-anhydro-, Mannose, 2,5-anhydro-, D- (6CI,8CI), 2,5-Anhydro-D-mannose, 2,5-Anhydromannose, Chitose, D-2,5-Anhydromannose |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O5/c7-1-3-5(9)6(10)4(2-8)11-3/h1,3-6,8-10H,2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolane-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 162.14 |
| Formel vægt | 162.0528 |