missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Anhydro-D-mannitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Anhydro-D-mannitol |
| CAS | 41107-82-8 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C6 H12 O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | D-Mannitol, 2,5-anhydro-, 2,5-Anhydro-D-mannitol, 2,5-Mannitan, NSC 129241, (2R,3S,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-2,5-bis(hydroxymethyl)tetrahydrofuran |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O5/c7-1-3-5(9)6(10)4(2-8)11-3/h3-10H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R)-2,5-bis(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 164.16 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?