Få mere at vide
2,5-Anhydro-D-mannitol-1-phosphate, Barium Salt Hydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Anhydro-D-mannitol-1-phosphate, Barium Salt Hydrate |
| CAS | 352000-02-3 |
| Molekylær formel | C6 H11 O8 P . Ba . H2 O |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13O8P.Ba.H2O/c7-1-3-5(8)6(9)4(14-3)2-13-15(10,11)12;;/h3-9H,1-2H2,(H2,10,11,12);;1H2/q;+2;/p-2/t3-,4-,5-,6-;;/m1../s1 |
| SMIL | O.[Ba+2].OC[C@H]1O[C@H](COP(=O)([O-])[O-])[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | barium(2+);[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]methyl phosphate;hydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.46 |
| Formel vægt | 397.935 |