missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Anhydro-D-mannitol-1,6-diphosphate Dibarium Salt, TRC

Artikelnummer. 30339033
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30339033 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30339033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6495505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Anhydro-D-mannitol-1,6-diphosphate, Dibarium Salt
CAS 352000-03-4
Molekylær formel C6 H10 O11 P2 . 2 Ba . 2 H2 O
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O11P2.2Ba.2H2O/c7-5-3(1-15-18(9,10)11)17-4(6(5)8)2-16-19(12,13)14;;;;/h3-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;2*1H2/q;2*+2;;/p-4/t3-,4-,5-,6-;;;;/m1..../s1
SMIL O.O.[Ba+2].[Ba+2].O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(=O)([O-])[O-])O[C@@H]1COP(=O)([O-])[O-]
IUPAC navn barium(2+);[(2R,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(phosphonatooxymethyl)oxolan-2-yl]methyl phosphate;dihydrate
Molekylvægt (g/mol) 630.77
Formel vægt 631.8014
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.