missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Anhydro-D-glucitol-1,6-diphosphate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Anhydro-D-glucitol-1,6-diphosphate |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14O11P2/c7-5-3(1-15-18(9,10)11)17-4(6(5)8)2-16-19(12,13)14/h3-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 324.0011 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?