missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2,5-Anhydro-D-glucitol-1,6-diphosphate, TRC

Artikelnummer. 30003379
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003379 10 mg
30012476 5 mg
30004136 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30003379 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA64802010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4429-47-4
Molekylær formel C6 H14 O11 P2
Molekylvægt (g/mol) 324.12
IUPAC navn [(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(phosphonooxymethyl)oxolan-2-yl]methyl dihydrogen phosphate
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O)O)O[C@H]1COP(=O)(O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2,5-Anhydro-D-glucitol-1,6-diphosphate
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H14O11P2/c7-5-3(1-15-18(9,10)11)17-4(6(5)8)2-16-19(12,13)14/h3-8H,1-2H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Formel vægt 324.0011
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.