missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Anhydro-3,4-dibenzyl-D-glucitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Anhydro-3,4-dibenzyl-D-glucitol |
| CAS | 129115-89-5 |
| Molekylær formel | C20H24O5 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | 2,5-Anhydro-3,4-bis-O-(phenylmethyl)-D-glucitol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O5/c21-11-17-19(23-13-15-7-3-1-4-8-15)20(18(12-22)25-17)24-14-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-22H,11-14H2/t17-,18+,19-,20-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H]1OCc3ccccc3 |
| IUPAC navn | [(2R,3R,4R,5S)-5-(hydroxymethyl)-3,4-bis(phenylmethoxy)oxolan-2-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 344.4 |
| Formel vægt | 344.1624 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?