missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Anhydro-2,5-imino-D-glucitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Anhydro-2,5-imino-D-glucitol |
| CAS | 132295-44-4 |
| Molekylær formel | C6 H13 N O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13NO4/c8-1-3-5(10)6(11)4(2-9)7-3/h3-11H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@@H]1N[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3R,4R,5S)-2,5-bis(hydroxymethyl)pyrrolidine-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.17 |
| Formel vægt | 163.0845 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?