missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2,5-Anhydro-1,3,4-trideoxy-2-C-(2,4-difluorophenyl)-4-(hydroxymethyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)-D-threo-pentitol |
| CAS | 160709-02-4 |
| Molekylær formel | C14H15F2N3O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Posaconazole Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15F2N3O2/c15-11-1-2-12(13(16)3-11)14(4-10(5-20)6-21-14)7-19-9-17-8-18-19/h1-3,8-10,20H,4-7H2/t10-,14+/m1/s1 |
| SMIL | Clc1ccc(cc1)C(=O)n2c3c(cc(OC)cc3)c(CC(=O)NC4C(O)[C@@H](O)C(CO)O[C@H]4O)c2C |
| IUPAC navn | [(3R,5R)-5-(2,4-difluorophenyl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)oxolan-3-yl]methanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.28 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?