Få mere at vide
[2-[5-(Aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl](2-fluorophenyl)-methanone Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-[5-(Aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl)(2-fluorophenyl)-methanone Dihydrochloride |
| CAS | 59468-73-4 |
| Molekylær formel | C18H15ClFN3O • 2(HCl) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | Methanone, [2-[5-(aminomethyl)-2-methyl-1H-imidazol-1-yl]-5-chlorophenyl](2-fluorophenyl)-, dihydrochloride (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClFN3O.2ClH/c1-11-22-10-13(9-21)23(11)17-7-6-12(19)8-15(17)18(24)14-4-2-3-5-16(14)20;;/h2-8,10H,9,21H2,1H3;2*1H |
| SMIL | Cl.Cl.Cc1ncc(CN)n1c2ccc(Cl)cc2C(=O)c3ccccc3F |
| IUPAC navn | [2-[5-(aminomethyl)-2-methylimidazol-1-yl]-5-chlorophenyl]-(2-fluorophenyl)methanone;dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.78 |
| Formel vægt | 415.0421 |