Få mere at vide
Cytiva 2'5' ADP Sepharose™ 4B medium
Artikelnummer. 11574935 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11574935 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11574935 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 17070001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2'5' ADP is an NADP structural analog immobilized on Sepharose 4B
  • 2'5' ADP Sepharose 4B binds and immobilizes enzymes requiring NADP cofactor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Bindende Kapacitet >0.4mg G6PDH/mL
Koncentration Approx. 2 μmol/mL 2'5' ADP/Drained Medium
Ligand koncentration 2μM 2′5′ ADP/mL Drained Medium
Matrix 4% Agarose
Partikelstørrelse 90 μm
pH 4 to 10
Mængde 5 g
Indhold og opbevaring 2°C to 8°C
Til brug med (applikation) Used for purification of Enzymes requiring NADP as a cofactor
Materiale 4% Agarose