Beskrivelse
- 2'5' ADP Sepharose 4B binds and immobilizes enzymes requiring NADP cofactor
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | >0.4mg G6PDH/mL |
| Koncentration | Approx. 2 μmol/mL 2'5' ADP/Drained Medium |
| Ligand koncentration | 2μM 2′5′ ADP/mL Drained Medium |
| Matrix | 4% Agarose |
| Partikelstørrelse | 90 μm |
| pH | 4 to 10 |
| Mængde | 5 g |
| Indhold og opbevaring | 2°C to 8°C |
| Til brug med (applikation) | Used for purification of Enzymes requiring NADP as a cofactor |
| Materiale | 4% Agarose |